Learn More
Cloruro de polivinilo, TRC
Código de producto. 17979454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17979454 2 mg 2 miligramos
17918524 10 mg 10 miligramos
17937544 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17979454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6993302MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-86-2
Fórmula molecular (C2H3Cl)n
Peso molecular (g/mol) 62.5
Sinónimo Ethylene, chloro-, polymers (8CI), 00178M7, 05NA, 080S, 1000Z, 101EP, 1032X, 103EP, 103EP8, 103EP8D, 103ZP, 108EP, 110A, 1170M55, 1185PC, 1233E, 1300H, 150-255 Natural, 168PE, 1800S, 195J, 1HH5NL
SMILES C=CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(vinyl chloride)
Cantidad 2 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.9923