CAS RN 90005-85-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cloruro isopiridoxal, TRC
CAS: 90005-85-9 Fórmula molecular: C8H9NO3 . HCl Peso molecular (g/mol): 203.62 Sinónimo: 5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-6-methyl-3-Pyridinecarboxaldehyde Hydrochloride Nombre IUPAC: 5-hidroxi-4-(hidroximetil)-6-metilnicotinaldehído hidrocloruro SMILES: O=CC1=C(CO)C(O)=C(C)N=C1.Cl