Learn More
Cloruro isopiridoxal, TRC
Código de producto. 30134448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134448 25 mg 25 miligramos
30132763 50 mg 50 miligramos
30010830 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134448 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82410025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90005-85-9
Fórmula molecular C8H9NO3 . HCl
Peso molecular (g/mol) 203.62
Sinónimo 5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-6-methyl-3-Pyridinecarboxaldehyde Hydrochloride
Nombre IUPAC 5-hidroxi-4-(hidroximetil)-6-metilnicotinaldehído hidrocloruro
SMILES O=CC1=C(CO)C(O)=C(C)N=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopyridoxal Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2-3,11-12H,4H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.04