accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClSOOS

CAS RN 90001-64-2

IUPAC Nombre: 1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Sinónimos: 1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Peso molecular (g/mol): 232.7
Fórmula molecular: C8H5ClO2S2
InChi Key: FKIIVBOPAHICHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClS(=O)(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)