Learn More
Benzo[b]tiofeno-2-cloruro de sulfonilo, 97 %, Acros Organics™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride |
| CAS | 90001-64-2 |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. as diethylsulfonamide (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C8H5ClO2S2 |
| Cantidad | 1g |
| Sinónimo | benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 1-benzothiophene-2-sulfonylchloride, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, benzothiophene-2-sulfonyl chloride, pubchem10221, 2-benzothiophenesulfonyl chloride, benzo b thiophen-2-ylchlorosulfone, 1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-1-benzothiophene, 1-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride |
| Clave InChI | FKIIVBOPAHICHQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)S(=O)(=O)Cl |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Benzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride, 97%
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.