Learn More
Cloruro de 1-benzotiofeno-2-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10314662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10314662 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10314662 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12203CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzothiophene-2-sulfonyl chloride
CAS 90001-64-2
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H5ClO2S2
Número MDL MFCD03659701
Cantidad 250 mg
Sinónimo benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 1-benzothiophene-2-sulfonylchloride, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, benzothiophene-2-sulfonyl chloride, pubchem10221, 2-benzothiophenesulfonyl chloride, benzo b thiophen-2-ylchlorosulfone, 1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-1-benzothiophene, 1-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride
Clave InChI FKIIVBOPAHICHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 1-benzotiofeno-2-sulfonilo
Peso molecular (g/mol) 232.696
PubChem CID 2776333
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.71
Porcentaje de pureza 97%