accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOMgBrH3C

CAS RN 89980-69-8

IUPAC Nombre: magnesium(2+) 3,4-dimethoxybenzen-1-ide bromide
Sinónimos: magnesium(2+) 3,4-dimethoxybenzen-1-ide bromide
Peso molecular (g/mol): 241.37
Fórmula molecular: C8H9BrMgO2
InChi Key: QUXWTJDOUGUTNI-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Br-].COC1=CC=[C-]C=C1OC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados