Learn More
Bromuro de 3,4-dimetoxifenilmagnesio, 0,5 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. El aire, los agentes oxidantes y el calor son incompatibles. Almacenar en un lugar fresco.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethoxyphenylmagnesium bromide |
| CAS | 89980-69-8 |
| Fórmula molecular | C8H9BrMgO2 |
| Número MDL | MFCD01311476 |
| Cantidad | 100 mL |
| Número UN | UN2924 |
| Sensibilidad | Air and moisture sensitive; May form a precipitate |
| Sinónimo | 3,4-dimethoxyphenylmagnesium bromide, 3,4-dimethoxyphenyl magnesium bromide, 3,4-dimethoxyphenylmagnesium bromide solution, bhtpzwcaihfrsy-uhfffaoysa-m, 3,4-dimethoxyphenylmagnesium bromide, 0.5m in thf, 3,4-dimethoxyphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4-dimethoxyphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent |
| Información de solubilidad | Reacts with water. |
| Clave InChI | BHTPZWCAIHFRSY-UHFFFAOYSA-M |
| Mehr anzeigen |