CAS RN 898224-95-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-[(2-Cloroetilo)(2-hidroxietil)amino]-1-metil-1H-benzimidazol-2-Éster de Ácido Etílico Butanoico, TRC
CAS: 898224-95-8 Fórmula molecular: C18H26ClN3O3 Peso molecular (g/mol): 367.87 Sinónimo: Bendamustine Impurity Nombre IUPAC: Etil 4-(5-((2-cloroetilo)(2-hidroxietil)amino)-1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)butanoato SMILES: OCCN(CCCl)C1=CC(N=C(CCCC(OCC)=O)N2C)=C2C=C1