Learn More
5-[(2-Cloroetilo)(2-hidroxietil)amino]-1-metil-1H-benzimidazol-2-Éster de Ácido Etílico Butanoico, TRC
Código de producto. 30366558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366558 100 mg -
30358154 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30366558 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369650100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 898224-95-8
Fórmula molecular C18H26ClN3O3
Peso molecular (g/mol) 367.87
Sinónimo Bendamustine Impurity
Nombre IUPAC Etil 4-(5-((2-cloroetilo)(2-hidroxietil)amino)-1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)butanoato
SMILES OCCN(CCCl)C1=CC(N=C(CCCC(OCC)=O)N2C)=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[(2-Chloroethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26ClN3O3/c1-3-25-18(24)6-4-5-17-20-15-13-14(7-8-16(15)21(17)2)22(10-9-19)11-12-23/h7-8,13,23H,3-6,9-12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.17