accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3OClHOOOHOHOOHO(Z)

CAS RN 89778-27-8

IUPAC Nombre: (2-{4-[(1Z)-4-chloro-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}ethyl)dimethylamine; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
Sinónimos: citric acid; toremifene
Peso molecular (g/mol): 598.09
Fórmula molecular: C32H36ClNO8
InChi Key: IWEQQRMGNVVKQW-OQKDUQJOSA-N
SMILES: OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)C(=C(\CCCl)C1=CC=CC=C1)\C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados