Learn More
Toremifene citrate, MedChemExpress
Descripción
Toremifene citrate (Z-Toremifene citrate) is a second-generation selective estrogen-receptor modulator (SERM) in development for the prevention of osteoporosis. Toremifene citrate also potent inhibits infectious EBOV Zaire and Marburg (MARV) with IC50 of 0.07 μM and 2.6 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Toremifene citrate |
| CAS | 89778-27-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H36ClNO8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Z-Toremifene citrate NK 622 FC-1157a |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (167.20 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | ClCC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)\C3=CC=CC=C3.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 598.08 |
| Mostrar más |