CAS RN 89531-58-8
IUPAC Nombre:
hydrogen 2-(morpholin-4-yl)acetic acid chloride
Sinónimos:
hydrogen morpholin-4-ylacetic acid chloride
Peso molecular (g/mol):
181.62
Fórmula molecular:
C6H12ClNO3
InChi Key:
ICGYBJNONRDZOP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[H+].[Cl-].OC(=O)CN1CCOCC1
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de ácido 4-morfolinacético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 89531-58-8 Fórmula molecular: C6H12ClNO3 Peso molecular (g/mol): 181.62 Número MDL: MFCD03540888 Clave InChI: ICGYBJNONRDZOP-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 2-morpholinoacetic acid hydrochloride,2-morpholin-4-yl acetic acid hydrochloride,morpholin-4-ylacetic acid hydrochloride,morpholin-4-yl-acetic acid hydrochloride,4-morpholinacetic acid hcl,4-morpholineacetic acid hydrochloride,4-morpholineaceticacid, hydrochloride,4-morpholinylacetic acid hydrochloride,4-morpholineacetic acid, hydrochloride,4-morpholineaceticacid, hydrochloride 1:1 PubChem CID: 17750946 Nombre IUPAC: hydrogen 2-(morpholin-4-yl)acetic acid chloride SMILES: [H+].[Cl-].OC(=O)CN1CCOCC1