Learn More
Clorhidrato de ácido 4-morfolinacético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Morpholineacetic acid hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorhidrato de ácido 4-morfolinacético se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Morpholineacetic acid hydrochloride |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 3701710 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.62 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
- 4-Morpholineacetic acid hydrochloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Morpholineacetic acid hydrochloride