CAS RN 89402-43-7
IUPAC Nombre:
5-chloro-2,3-difluoropyridine
Sinónimos:
5-chloro-2,3-difluoropyridine
Peso molecular (g/mol):
149.52
Fórmula molecular:
C5H2ClF2N
InChi Key:
PERMDYZFNQIKBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=CC(Cl)=CN=C1F
1
–
2
de
2
resultados
1
5-cloro-2,3-difluoropiridina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
5-cloro-2,3-difluoropiridina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.