Learn More
5-cloro-2,3-difluoropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2,3-difluoropyridine |
| CAS | 89402-43-7 |
| Fórmula molecular | C5H2ClF2N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2,3-Difluoro-5-chloropyridine, 3-Chloro-5,6-difluoropyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H2ClF2N/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H |
| SMILES | Fc1cc(Cl)cnc1F |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-2,3-difluoropiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 149.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.9844 |