accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HNON

CAS RN 892501-90-5

IUPAC Nombre: methyl({[4-(pyridin-2-yloxy)phenyl]methyl})amine
Sinónimos: methyl({[4-(pyridin-2-yloxy)phenyl]methyl})amine
Peso molecular (g/mol): 214.27
Fórmula molecular: C13H14N2O
InChi Key: AFHNQZMRTDPSDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNCC1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados