Learn More
N-Metil-N-[4-(piridin-2-iloxi)bencil]amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10768655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10768655 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10768655 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48946DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-N-[4-(pyridin-2-yloxy)benzyl]amine
CAS 892501-90-5
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C13H14N2O
Número MDL MFCD08690279
Cantidad 1 g
Sinónimo n-methyl-n-4-pyridin-2-yloxy benzyl amine, methyl 4-pyridin-2-yloxy phenyl methyl amine, methyl 4-2-pyridyloxy phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-2-pyridinyloxy, n-methyl-1-4-pyridin-2-yloxyphenyl methanamine, n-methyl-1-4-2-pyridinyloxy phenyl methanamine, n-methyl-1-4-pyridin-2-yloxy phenyl methanamine, n-methyl-1-4-pyridin-2-yl oxy phenyl methanamine
Clave InChI AFHNQZMRTDPSDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
Nombre IUPAC N-metil-1-(4-piridin-2-iloxifenil)metanamina
Peso molecular (g/mol) 214.27
PubChem CID 18525833
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.27
Porcentaje de pureza 97%