CAS RN 890095-55-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-amino-1-(furan-2-ilmetil)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-5-carbaldehído, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.