Learn More
6-amino-1-(furan-2-ilmetil)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-5-carbaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-1-(furan-2-ylmethyl)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde |
| CAS | 890095-55-3 |
| Fórmula molecular | C10H9N3O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9N3O4/c11-8-7(5-14)9(15)12-10(16)13(8)4-6-2-1-3-17-6/h1-3,5H,4,11H2,(H,12,15,16) |
| SMILES | NC1=C(C=O)C(=O)NC(=O)N1Cc2occc2 |
| Nombre IUPAC | 6-amino-1-(furan-2-ilmetil)-2,4-dioxopirimidina-5-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 235.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.0593 |