accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ClSOOClOCH3

CAS RN 889939-48-4

IUPAC Nombre: 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Sinónimos: 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Peso molecular (g/mol): 255.11
Fórmula molecular: C8H8Cl2O3S
InChi Key: BJRJHJZVSWZXIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(C=C(Cl)C(C)=C1)S(Cl)(=O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)