Learn More
Cloruro de 5-cloro-2-metoxi-4-metilbencenosulfonilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10027719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10027719 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 10027719 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00163DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonyl chloride
CAS 889939-48-4
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H8Cl2O3S
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonylchloride, 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, pubchem5095, acmc-20am4m, 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenylsulfonyl chloride, chloro 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenyl sulfone, 5-chloranyl-2-methoxy-4-methyl-benzenesulfonyl chloride
Clave InChI BJRJHJZVSWZXIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Cl)S(=O)(=O)Cl)OC
Nombre IUPAC cloruro de 5-cloro-2-metoxi-4-metilbencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 255.109
PubChem CID 17389862
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.12
Porcentaje de pureza 97%