Learn More
Cloruro de 5-cloro-2-metoxi-4-metilbencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11341939 5 g 5 g
11351939 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341939 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26020.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 889939-48-4 | Molecular Formula: C8H8Cl2O3S | Molecular Weight: 255.109 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 889939-48-4
Fórmula molecular C8H8Cl2O3S
Peso molecular (g/mol) 255.109
Número MDL MFCD08445709
Clave InChI BJRJHJZVSWZXIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonylchloride, 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, pubchem5095, acmc-20am4m, 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenylsulfonyl chloride, chloro 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenyl sulfone, 5-chloranyl-2-methoxy-4-methyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 17389862
Nombre IUPAC cloruro de 5-cloro-2-metoxi-4-metilbencenosulfonilo
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Cl)S(=O)(=O)Cl)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 126°C to 128°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.12
Porcentaje de pureza 97%