CAS RN 887407-16-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R,S)-N-Nitroso Anatabine, TRC
CAS: 887407-16-1 Fórmula molecular: C10 H11 N3 O Peso molecular (g/mol): 189.21 Sinónimo: 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-,1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine,(RS)-N-Nitrosoanatabine,(R,S)-N-Nitroso Anatabine,N-Nitrosoanatabine,NAT Nombre IUPAC: 3-(1-nitroso-3,6-dihidro-2H-piridina-2-il)piridina SMILES: O=NN1CC=CCC1c2cccnc2