Learn More
(R,S)-N-Nitroso Anatabine, TRC
Código de producto. 30136835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136835 50 mg 50 miligramos
18031630 25 mg 25 miligramos
18022520 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136835 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52475050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 887407-16-1
Fórmula molecular C10 H11 N3 O
Peso molecular (g/mol) 189.21
Sinónimo 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine, (RS)-N-Nitrosoanatabine, (R,S)-N-Nitroso Anatabine, N-Nitrosoanatabine, NAT
Nombre IUPAC 3-(1-nitroso-3,6-dihidro-2H-piridina-2-il)piridina
SMILES O=NN1CC=CCC1c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,S)-N-Nitrosoanatabine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0902
Porcentaje de pureza >95%