CAS RN 887354-51-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido 3-dietoxifosforiloxi-7,11,15-trimetil-hexadecatetra-2,6,10,14-enoico, éster etílico (mezcla de isómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido 3-dietoxifosforiloxi-7,11,15-trimetil-hexadecatetra-2,6,10,14-enoico, éster etílico (mezcla de isómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.