Learn More
Ácido 3-dietoxifosforiloxi-7,11,15-trimetil-hexadecatetra-2,6,10,14-enoico, éster etílico (mezcla de isómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E,6E,10E)-3-Diethoxyphosphoryloxy-7,11,15-trimethyl-hexade |
| CAS | 887354-51-0 |
| Fórmula molecular | C25 H43 O6 P |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H43O6P/c1-8-28-25(26)20-24(31-32(27,29-9-2)30-10-3)19-13-18-23(7)17-12-16-22(6)15-11-14-21(4)5/h14,16,18,20H,8-13,15,17,19H2,1-7H3/b22-16+,23-18+,24-20+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C(/CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C)\OP(=O)(OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | (2E,6E,10E)-3-dietoxifosforiloxi-7,11,15-trimetilhexadeca-2,6,10,14-tetraenoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 470.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 470.2797 |