CAS RN 887148-69-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Monepantel, CVR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Monepantel, CVR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Monepantel, MedChemExpress
MedChemExpress Monepantel is organic anthelmintic, and acts as a positive allosteric modulator of a nematode-specific clade of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) subunits.