Learn More
Monepantel, MedChemExpress
Código de producto. 16488757
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488757 5 mg 5 miligramos
16482297 50 mg 50 miligramos
16473436 25 mg 25 miligramos
16441439 1 mg 1 miligramo
16406168 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16488757 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14774
MedChemExpress Monepantel is organic anthelmintic, and acts as a positive allosteric modulator of a nematode-specific clade of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) subunits.
Monepantel is organic anthelmintic, and acts as a positive allosteric modulator of a nematode-specific clade of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) subunits.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monepantel
CAS 887148-69-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H13F6N3O2S
Cantidad 5 mg
Sinónimo AAD1566
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.24 mM)
SMILES O=C(N[C@@](C)(C#N)COC1=CC(C#N)=CC=C1C(F)(F)F)C2=CC=C(SC(F)(F)F)C=C2
Peso molecular (g/mol) 473.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.39
Porcentaje de pureza 99.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death