CAS RN 886979-81-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(S,S)-Hidroperoxi Des(ácido bórico) Bortezomib, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(S)-hidroperoxi des(ácido bórico) Bortezomib, TRC
CAS: 886979-81-3 Fórmula molecular: C19 H24 N4 O4 Peso molecular (g/mol): 372.42 Sinónimo: 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[[(1S)-1-hydroperoxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-,Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[[(1S)-1-hydroperoxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]- (9CI),Bortezomib S-hydroperoxide (USP) Nombre IUPAC: N-[(2S)-1-[[(1S)-1-hidroperoxi-3-metilbutil]amino]-1-oxo-3-fenilpropano-2-il]pirazina-2-carboxamida SMILES: CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2)OO