Learn More
(S)-hidroperoxi des(ácido bórico) Bortezomib, TRC
Código de producto. 30136729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136729 10 mg 10 miligramos
30135601 2.5 mg 2.50 miligramo
30005084 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136729 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH71540510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886979-81-3
Fórmula molecular C19 H24 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 372.42
Sinónimo 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[[(1S)-1-hydroperoxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[[(1S)-1-hydroperoxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]- (9CI), Bortezomib S-hydroperoxide (USP)
Nombre IUPAC N-[(2S)-1-[[(1S)-1-hidroperoxi-3-metilbutil]amino]-1-oxo-3-fenilpropano-2-il]pirazina-2-carboxamida
SMILES CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2)OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Hydroperoxy Des(boric Acid) Bortezomib
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N4O4/c1-13(2)10-17(27-26)23-18(24)15(11-14-6-4-3-5-7-14)22-19(25)16-12-20-8-9-21-16/h3-9,12-13,15,17,26H,10-11H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t15-,17-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.1798