Learn More
(S,S)-Hidroperoxi Des(ácido bórico) Bortezomib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Hydroperoxy Des(boric Acid) Bortezomib |
| CAS | 886979-81-3 |
| Fórmula molecular | C19 H24 N4 O4 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[[(1S)-1-hydroperoxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[[(1S)-1-hydroperoxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]- (9CI), Bortezomib S-hydroperoxide (USP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N4O4/c1-13(2)10-17(27-26)23-18(24)15(11-14-6-4-3-5-7-14)22-19(25)16-12-20-8-9-21-16/h3-9,12-13,15,17,26H,10-11H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t15-,17-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2)OO |
| Nombre IUPAC | N-[(2S)-1-[[(1S)-1-hidroperoxi-3-metilbutil]amino]-1-oxo-3-fenilpropan-2-il]pirazina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 372.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.1798 |