CAS RN 88678-67-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Pyributicarb, MedChemExpress
MedChemExpress Pyributicarb, a carbamate-type herbicide, is a potent activator of both CYP3A4 gene and human pregnane X receptor (hPXR).