Learn More
Pyributicarb, MedChemExpress
Código de producto. 16400737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16400737 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16400737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111202
MedChemExpress Pyributicarb, a carbamate-type herbicide, is a potent activator of both CYP3A4 gene and human pregnane X receptor (hPXR).
Pyributicarb, a carbamate-type herbicide, is a potent activator of both CYP3A4 gene and human pregnane X receptor (hPXR).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyributicarb
CAS 88678-67-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22N2O2S
Cantidad 50 mg
Sinónimo TSH-888
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (302.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(OC1=CC=CC(C(C)(C)C)=C1)N(C2=NC(OC)=CC=C2)C
Peso molecular (g/mol) 330.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.44
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus