accessibility menu, dialog, popup

UserName

FH2NClCl

CAS RN 886501-27-5

IUPAC Nombre: 1-(2,3-dichloro-6-fluorophenyl)methanamine
Sinónimos: 1-(2,3-dichloro-6-fluorophenyl)methanamine
Peso molecular (g/mol): 194.03
Fórmula molecular: C7H6Cl2FN
InChi Key: DQKOSZMSZGNUDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCC1=C(F)C=CC(Cl)=C1Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados