Learn More
2,3-Dicloro-6-fluorobencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15403467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15403467 250 mg 250 miligramos
11431390 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15403467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26424.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886501-27-5
Fórmula molecular C7H6Cl2FN
Peso molecular (g/mol) 194.03
Número MDL MFCD06660174
Clave InChI DQKOSZMSZGNUDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-6-fluorobenzylamine, 2,3-dichloro-6-fluorophenyl methanamine, 2,3-dichloro-6-fluorophenyl methylamine, 1-2,3-dichloro-6-fluorophenyl methanamine
PubChem CID 17750750
Nombre IUPAC (2,3-dicloro-6-fluorofenil)metanamina
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)CN)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.04
Porcentaje de pureza 97%