accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 88519-57-7

IUPAC Nombre: N-(4-aminobutyl)-5-chloronaphthalene-2-sulfonamide hydrochloride
Sinónimos: N-(4-aminobutyl)-5-chloronaphthalene-2-sulfonamide hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 349.27
Fórmula molecular: C14H18Cl2N2O2S
InChi Key: QKAALLVQBOLELJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.NCCCCNS(=O)(=O)C1=CC2=CC=CC(Cl)=C2C=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados