Learn More
Clorhidrato de N-(4-aminobutil)-5-cloro-2-naftalenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Aminobutyl)-5-Chloro-2-Naphthalenesulfonamide, Hydrochl |
| CAS | 88519-57-7 |
| Fórmula molecular | C14 H17 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17ClN2O2S.ClH/c15-14-5-3-4-11-10-12(6-7-13(11)14)20(18,19)17-9-2-1-8-16;/h3-7,10,17H,1-2,8-9,16H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCCCNS(=O)(=O)c1ccc2c(Cl)cccc2c1 |
| Nombre IUPAC | N-(4-aminobutil)-5-cloronaftaleno-2-sulfonamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 349.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.0466 |