accessibility menu, dialog, popup

UserName

INN

CAS RN 884507-56-6

IUPAC Nombre: 1-[(3-iodophenyl)methyl]-1H-pyrazole
Sinónimos: 1-[(3-iodophenyl)methyl]pyrazole
Peso molecular (g/mol): 284.1
Fórmula molecular: C10H9IN2
InChi Key: GWLQKUUXEMKUEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: IC1=CC=CC(CN2C=CC=N2)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados