Learn More
1-(3-Yodobencil)-1h-pirazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10273053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10273053 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10273053 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56111DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Iodobenzyl)-1H-pyrazole
CAS 884507-56-6
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H9IN2
Número MDL MFCD08435919
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-3-iodobenzyl-1h-pyrazole, 1-3-iodophenyl methyl pyrazole, 1h-pyrazole,1-3-iodophenyl methyl, 1-3-iodophenyl methyl-1h-pyrazole
Clave InChI GWLQKUUXEMKUEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)CN2C=CC=N2
Nombre IUPAC 1-[(3-yodofenil)metil]pirazol
Peso molecular (g/mol) 284.1
PubChem CID 18525879
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1
Porcentaje de pureza 97%