accessibility menu, dialog, popup

UserName

SNNOOH

CAS RN 884507-29-3

IUPAC Nombre: 2-(thiomorpholin-4-yl)pyridine-4-carboxylic acid
Sinónimos: 2-(thiomorpholin-4-yl)pyridine-4-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 224.28
Fórmula molecular: C10H12N2O2S
InChi Key: DDAWRDLRTZFVHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC(=NC=C1)N1CCSCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados