Learn More
Ácido 2-tiomorfolinoisonicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Thiomorpholinoisonicotinic acid |
| CAS | 884507-29-3 |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C10H12N2O2S |
| Número MDL | MFCD09025860 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-thiomorpholinoisonicotinic acid, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-4-thiomorpholinyl, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl pyridine-4-carboxylic acid |
| Mostrar más |