accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONH

CAS RN 882-36-0

IUPAC Nombre: N-benzyl-3-oxobutanamide
Sinónimos: N-benzyl-3-oxobutanamide
Peso molecular (g/mol): 191.23
Fórmula molecular: C11H13NO2
InChi Key: KOHNUEXAOQRRPI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)CC(=O)NCC1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados