Learn More
Amida bencil acetoacética, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl Acetoacetic Amide |
| CAS | 882-36-0 |
| Fórmula molecular | C11 H13 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO2/c1-9(13)7-11(14)12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,12,14) |
| SMILES | CC(=O)CC(=O)NCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-bencil-3-oxobutanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 191.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0946 |