CAS RN 88179-71-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Oxo-4,6-coladieno-24-Ácido Oico, TRC
CAS: 88179-71-9 Fórmula molecular: C24H34O3 Peso molecular (g/mol): 370.52 Nombre IUPAC: (4R)-4-[(8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantra-17-il]ácido pentanoico SMILES: O=C1CC[C@@]2(C)C(C=C[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O)=C1