Learn More
3-Oxo-4,6-coladieno-24-Ácido Oico, TRC
Código de producto. 30420477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420477 25 mg
30419389 100 mg
30418995 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO84849525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88179-71-9
Fórmula molecular C24H34O3
Peso molecular (g/mol) 370.52
Nombre IUPAC (4R)-4-[(8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantra-17-il]ácido pentanoico
SMILES O=C1CC[C@@]2(C)C(C=C[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxo-4,6-choladien-24-oic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h5-6,14-15,18-21H,4,7-13H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.2508