CAS RN 88058-70-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
N-[(1R,2R)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-hidroxi-7-metoxi-2-naftalenil]propanamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-[(1R,2R)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-hidroxi-7-metoxi-2-naftalenil]propanamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
N-[(1R,2R)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-hidroxi-7-metoxi-2-naftalenil]propanamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.