Learn More
N-[(1R,2R)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-hidroxi-7-metoxi-2-naftalenil]propanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(1R,2R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-hydroxy-7-methoxy-2-naphthalenyl]propanamide |
| CAS | 88058-70-2 |
| Fórmula molecular | C14H19NO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (1R-trans)-N-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-hydroxy-7-methoxy-2-naphthalenyl)propanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO3/c1-3-13(16)15-12-7-5-9-4-6-10(18-2)8-11(9)14(12)17/h4,6,8,12,14,17H,3,5,7H2,1-2H3,(H,15,16)/t12-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CCC(=O)N[C@@H]1CCc2ccc(OC)cc2[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | N-[(1R,2R)-1-hidroxi-7-metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-il]propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 249.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.1365 |