accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOOONOOH3CH3CCH3OOCH3

CAS RN 88043-21-4

IUPAC Nombre: 1-tert-butyl 2-methyl 4-[(4-methylbenzenesulfonyl)oxy]pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Sinónimos: 1-tert-butyl 2-methyl 4-[(4-methylbenzenesulfonyl)oxy]pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Peso molecular (g/mol): 399.46
Fórmula molecular: C18H25NO7S
InChi Key: UKVKNGDXVREPDE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)C1CC(CN1C(=O)OC(C)(C)C)OS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados