Learn More
éster metílico de trans-N-terc-butiloxicarbonil-4-tosiloxi-L-prolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-N-tert-Butyloxycarbonyl-4-tosyloxy-L-proline Methyl Ester |
| CAS | 88043-21-4 |
| Fórmula molecular | C18H25NO7S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2S,4R)-4-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 2-Methyl Ester, tert-Butyl Methyl (2S,4R)-4-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]pyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25NO7S/c1-12-6-8-14(9-7-12)27(22,23)26-13-10-15(16(20)24-5)19(11-13)17(21)25-18(2,3)4/h6-9,13,15H,10-11H2,1-5H3/t13-,15+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1C[C@H](CN1C(=O)OC(C)(C)C)OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2 |
| Nombre IUPAC | (2S,4R)-4-(4-metilfenil)sulfoniloxipirrolidin-1,2-dicarboxilato de 1-O-terc-butilo y 2-O-metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 399.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.1352 |